Merck
D8754
Sigma-Aldrich
N,S-Di(DNP)-L-cysteine
≥95% (TLC)
別名:
N,S-Di(2,4-dinitrophenyl)-L-cysteine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11N5O10S
CAS番号:
分子量:
453.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95% (TLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(CSc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)Nc2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D8754-500MG:
D8754-100MG:
D8754-25MG:
D8754-BULK:
D8754-1G:
試験成績書(COA)