Merck
D8691
Sigma-Aldrich
2′, 3′-Dideoxyguanosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O3
CAS番号:
分子量:
251.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
形状
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3CC[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-4-15(8)6-2-1-5(3-16)18-6/h4-6,16H,1-3H2,(H3,11,13,14,17)/t5-,6+/m0/s1
InChI Key
OCLZPNCLRLDXJC-NTSWFWBYSA-N
アプリケーション
メタヴィア(6-O-メチル-2', 3'-ジデオキシグアノシン)は、B型肝炎ウイルス(HBV)に強力な活性を示す逆転写酵素インヒビターです。脱メチル反応と2', 3'-ジデオキシグアノシンへの変換により、in vivoで活性化されるプロドラッグです。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3