Merck
D8538
デアミノ-Tyr-Tyr エチルエステル
別名:
DTE
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H23NO5
CAS番号:
分子量:
357.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CCc2ccc(O)cc2
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D8538-BULK: + D8538-100MG: + D8538-500MG: + D8538-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)