Merck
D8389
Sigma-Aldrich
1,3-Dielaidin
≥98% (GC)
別名:
1,3-Di(trans-9-octadecenoyl)glycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H72O5
CAS番号:
分子量:
620.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (GC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3