Merck
D8381
Dansyl-DL-aspartic acid bis(cyclohexylammonium) salt
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H18N2O6S · C12H26N2
CAS番号:
分子量:
564.74
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.CN(C)c3cccc4c(cccc34)S(=O)(=O)NC(CC(O)=O)C(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)