Merck
D8283
Sigma-Aldrich
N-(7-Dimethylamino-4-methyl-3-coumarinyl)maleimide
別名:
DACM-3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14N2O4
CAS番号:
分子量:
298.29
Beilstein:
1545346
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
mp
218-220 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)c1ccc2C(C)=C(N3C(=O)C=CC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-9-11-5-4-10(17(2)3)8-12(11)22-16(21)15(9)18-13(19)6-7-14(18)20/h4-8H,1-3H3
InChI Key
ADEORFBTPGKHRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)