安全性情報
D7689
Sigma-Aldrich
Diquine
≥98%, solid
別名:
1-6-Hexamethylene-bis-(3-benzylquinuclidium)chloride tetrahydrate, Qualidil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H50Cl2N2
CAS番号:
分子量:
557.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
InChI
1S/C34H50N2.2ClH/c1(9-19-35-21-15-31(16-22-35)33(27-35)25-29-11-5-3-6-12-29)2-10-20-36-23-17-32(18-24-36)34(28-36)26-30-13-7-4-8-14-30;;/h3-8,11-14,31-34H,1-2,9-10,15-28H2;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
WOUMHLGSMDVJHS-UHFFFAOYSA-L
生物化学的/生理学的作用
A nicotinic cholinoreceptor antagonist at the neuromuscular junction; curare-like ganglioblocker.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D7689-VAR:
D7689-BULK:
D7689-2MG:
D7689-2MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)