Merck
D6940
Sigma-Aldrich
R-(–)-Desmethyldeprenyl hydrochloride
>98% (HPLC), solid
別名:
(R)-N-(1-Phenylpropan-2-yl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride, N-Desmethylselegiline hydrochloride, L-Nordeprenyl hydrochloride, Norselegiline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15N · HCl
CAS番号:
分子量:
209.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
solid
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
off-white
溶解性
H2O: soluble >20 mg/mL
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
SMILES記法
C[C@@H](NCC#C)CC1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H/t11-;/m1./s1
InChI Key
KJZZTCSJZCYCQS-RFVHGSKJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Neuroprotectant; anti-apoptotic.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D6940-BULK:
D6940-5MG:
D6940-25MG:
D6940-VAR:
D6940-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)