Merck
D6908
DL-erythro-Dihydrosphingosine
≥99%, synthetic
別名:
DL-erythro-1,3-Dihydroxy-2-aminooctadecane, DL-erythro-2-Amino-1,3-octadecanediol, DL-Sphinganine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H39NO2
CAS番号:
分子量:
301.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
Beilstein/REAXYS Number:
1724234
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
assay
≥99%
form
powder
solubility
chloroform/methanol (9:1): 20 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[C@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m1/s1
InChI key
OTKJDMGTUTTYMP-MSOLQXFVSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Isomer is the biosynthetic precursor of sphingosine; inhibits protein kinase C, phospholipase A2, and phospholipase D.
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)