安全性情報
D6638
Sigma-Aldrich
N4,3′-O-Diacetyl-2′-deoxycytidine
~98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17N3O6
CAS番号:
分子量:
311.29
UNSPSCコード:
12352204
アッセイ
~98%
保管温度
−20°C
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D6638-VAR:
D6638-25MG:
D6638-BULK:
D6638-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)