Merck
D6567
Sigma-Aldrich
DRF 2519
≥98% (HPLC), solid
別名:
5-[[4-[2-(4-Oxo-2H-1,3-benzoxazin3(4H)-yl)ethoxy]phenyl]methyl2,4-thiazolidinedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18N2O5S
分子量:
398.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
保管条件
under inert gas
white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1NC(=O)C(Cc2ccc(OCCN3COc4ccccc4C3=O)cc2)S1
生物化学的/生理学的作用
DRF-2519 is a dual PPARα/γ activator. DRF-2519 has better reduction of plasma insulin, triglyceride, and free fatty acid levels than those treated with rosiglitazone.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3