Merck
D6395
Sigma-Aldrich
trans-7, cis-9-Dodecadienyl acetate
別名:
(E,Z)-7,9-DDDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H24O2
CAS番号:
分子量:
224.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC/C=C\C=C\CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C14H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-14(2)15/h4-7H,3,8-13H2,1-2H3/b5-4-,7-6+
InChI Key
LLRZUAWETKPZJO-SCFJQAPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Pheromone for Lobesia botrana