Merck
D5773
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水
Without calcium chloride, powder, suitable for cell culture
別名:
DPBS
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
組織や細胞の解離や遊離が目的の場合にこのDPBS処方を使用してください。また、カルシウム代謝に関連する研究にも適しています。
Preparation Note
9.6 gの粉末で1 Lの溶液ができる配合です。
Still not finding the right product?
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)