Merck
D5689
Sigma-Aldrich
DM 235
solid
別名:
1-Benzoyl-4-propanoylpiperazine, Sunifiram
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18N2O2
CAS番号:
分子量:
246.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
white
溶解性
H2O: 24 mg/mL
SMILES記法
CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H18N2O2/c1-2-13(17)15-8-10-16(11-9-15)14(18)12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,2,8-11H2,1H3
InChI Key
DGOWDUFJCINDGI-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
DM 235 (Sunifiram) is a potent nootropic agent.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D5689-VAR:
D5689-25MG:
D5689-BULK:
D5689-5MG-PW:
D5689-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Manetti et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(23), 4499-4507 (2000-11-23)
Several 4-substituted 1-acylpiperazines, obtained by molecular simplification of 4-substituted 1,4-diazabicyclo[4.3.0]nonan-9-ones, have been synthesized and tested in vivo on the mouse passive avoidance test, to evaluate their nootropic activity. The results show that, apparently, an N-acylpiperazine group can mimic the 2-pyrrolidinone