Merck
D5501
デキストラン from Leuconostoc mesenteroides
average mol wt 5,000,000-40,000,000
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
(C6H10O5)n
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-677-5
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
mol wt
average mol wt 5,000,000-40,000,000
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
デキストランを親水性の長鎖スペ-サ-ア-ムとして使用することで、高分子に作用する固定化タンパク質の性能を向上することができます。
Still not finding the right product?
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D5501-BULK: + D5501-500G: + D5501-1KG: + D5501-VAR: + D5501-100G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)