Merck
D5321
Sigma-Aldrich
D36水和物
≥98% (HPLC)
別名:
5-(2-メトキシフェニル)-1-(2-メチルプロピル)-1H-インドール-3-アセトアミド水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24N2O2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
336.43 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.COc1ccccc1-c2ccc3n(CC(C)C)cc(CC(N)=O)c3c2
InChI
1S/C21H24N2O2.H2O/c1-14(2)12-23-13-16(11-21(22)24)18-10-15(8-9-19(18)23)17-6-4-5-7-20(17)25-3;/h4-10,13-14H,11-12H2,1-3H3,(H2,22,24);1H2
InChI Key
ZERKAKHVUQMJPW-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
アンドロゲン受容体(ARs)は、核ホルモン受容体型転写因子です。
特徴および利点
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D5321-BULK:
D5321-VAR:
D5321-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.