表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
25 μmol | カートの在庫状況を確認する | ¥20,500 |
0.1 mmol | カートの在庫状況を確認する | ¥56,900 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H14N3Na2O13P3
CAS番号:
分子量:
511.12
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
¥20,500
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
concentration
100 mM (pH 7)
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
General description
Application
2′-デオキシシチジン5′-三リン酸ナトリウム塩は、PCR、DNA配列決定およびその他の分子生物学的手法などのDNAポリメラーゼ誘導反応に使用される、ヌクレオシド三リン酸の一つです。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| assay ≥99% | assay ≥95% | assay 99% (dNTP) | assay ≥99% |
| form liquid | form powder | form solution | form liquid |
| color colorless | color - | color - | color colorless |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-デオキシシチジン5′-三リン酸 二ナトリウム塩
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)