Merck
D4774
Sigma-Aldrich
Dynorphin A Porcine Fragment 1-10
≥97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C57H91N19O12
CAS番号:
分子量:
1234.45
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg-Ile-Arg-Pro
生物化学的/生理学的作用
κ-agonist
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J E Morley et al.
Peptides, 4(6), 797-800 (1983-11-01)
Dynorphin-(1-17) produces a highly specific increase in food ingestion. Similar enhancement of food ingestion is found with dynorphin fragments (1-10), (1-11), (1-13) and (3-13) but not with (1-8) and (1-9). Dynorphin B (rimorphin) also enhances food intake. The highly specific