Merck
D4284
1,3-Dierucin
≥99% (TLC)
別名:
1,3-Di(cis-13-docosenoyl)-rac-glycerol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C47H88O5
CAS番号:
分子量:
733.20
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥99% (TLC)
impurities
1,2-isomer, essentially free
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)