Merck
D4147
Sigma-Aldrich
2′-デオキシグアノシン 3′-一リン酸 アンモニウム塩
≥90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N5O7P · xNH3
CAS番号:
分子量:
347.22 (free acid basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥90%
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
N.NC1=NC(=O)c2ncn(C3CC(OP(O)(O)=O)C(CO)O3)c2N1
InChI
1S/C10H14N5O7P.H3N/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(5(2-16)21-6)22-23(18,19)20;/h3-6,16H,1-2H2,(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);1H3
InChI Key
UCABMSWTDGJNIQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)