Merck
D4014
Diethyl formylsuccinate
~90% (TLC)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H14O5
CAS番号:
分子量:
202.20
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
~90% (TLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CC(C=O)C(=O)OCC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)