Merck
D3909
Sigma-Aldrich
cis-13,16,19-Docosatrienoic acid methyl ester
≥97.0% (capillary GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H40O2
CAS番号:
分子量:
348.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (capillary GC)
形状
liquid
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
InChI Key
RXNIYBHTXVTSAK-YSTUJMKBSA-N
包装
Sealed ampule
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves