Merck
D3639
Sigma-Aldrich
ドデシルアミン
別名:
1-アミノドデカン, ラウリルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11NH2
CAS番号:
分子量:
185.35
Beilstein:
1633576
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
蒸気圧
64 mmHg ( 170 °C)
bp
247-249 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
密度
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
InChI Key
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換