Merck
D3553
Di(benzotriazol-1-yl) carbonate
≥98%
別名:
1,1′-Carbonyl-bis(benzotriazole)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98%
impurities
~30% 1,1,2-trichloroethane
storage temp.
2-8°C
Application
Reactive condensing reagent for synthesis of peptides without racemization.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)