Merck
D3282
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol
~99%
別名:
1,2-Ditetradecanoyl-3-hexadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1,2-dimyristate 3-palmitate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H90O6
CAS番号:
分子量:
751.21
Beilstein:
1811058
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
~99%
フォーム
solid
官能基
ester
ketone
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-23-26-28-31-34-37-40-46(49)52-43-44(53-47(50)41-38-35-32-29-25-21-18-15-12-9-6-3)42-51-45(48)39-36-33-30-27-24-20-17-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3
InChI Key
AMXRERGJDVUTMF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)