Merck
D3032
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-3-lauroyl-rac-glycerol
~99%
別名:
1,2-Ditetradecanoyl-3-dodecanoyl-rac-glycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H82O6
CAS番号:
分子量:
695.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
~99%
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)