Merck
D2407
Sigma-Aldrich
1,2-ジステアロイル-3-オレオイル-rac-グリセリン
~99%
別名:
1,2-ジオクタデカノイル-3-(cis-9-オクタデセノイル)-rac-グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C57H108O6
CAS番号:
分子量:
889.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
~99%
フォーム
solid
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25,28,54H,4-24,26-27,29-53H2,1-3H3/b28-25+
InChI Key
YFFIQXNTTVSKJC-AZPGRJICSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)