Merck
D2380
Sigma-Aldrich
DNP-L-valine
別名:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-valine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13N3O6
CAS番号:
分子量:
283.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3