Merck
D2281
Sigma-Aldrich
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein Hydrochloride–Celite®
suitable for protein labeling
別名:
DTAF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
標識化の程度
~10% DTAF
適合性
suitable for protein labeling
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.OC(=O)c1cc(Nc2nc(Cl)nc(Cl)n2)ccc1C3=C4C=CC(=O)C=C4Oc5cc(O)ccc35
法的情報
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)