Merck
D2182
cpg columns for DNA synthesis Cyclone DNA synthesizers
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solid
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
D2182-10EA: + D2182-BULK: + D2182-VAR: + D2182-1EA:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)