Merck
D2005
Sigma-Aldrich
DNP-L-tryptophan
別名:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-tryptophan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14N4O6
CAS番号:
分子量:
370.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)Nc3ccc(cc3N(=O)=O)N(=O)=O