Merck
D1755
Sigma-Aldrich
DNP-L-serine
別名:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-serine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N3O7
CAS番号:
分子量:
271.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O