Merck
D1301
Sigma-Aldrich
S-(4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl)isothiouronium bromide
≥97%
別名:
2-(4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl)-2-thiopseudourea hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H2(OCH3)2CH2SC(=NH)NH2 · HBr
CAS番号:
分子量:
352.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97%
mp
230-231 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Br[H].COc1cc(CSC(N)=N)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H13N3O4S.BrH/c1-16-8-3-6(5-18-10(11)12)7(13(14)15)4-9(8)17-2;/h3-4H,5H2,1-2H3,(H3,11,12);1H
InChI Key
LOQPMIGKYIVTQT-UHFFFAOYSA-N