Merck
D1131
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-valine cyclohexylammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22N2O4S · C6H13N
CAS番号:
分子量:
449.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1CCCCC1.CC(C)C(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4S.C6H13N/c1-11(2)16(17(20)21)18-24(22,23)15-10-6-7-12-13(15)8-5-9-14(12)19(3)4;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-11,16,18H,1-4H3,(H,20,21);6H,1-5,7H2
InChI Key
XAAKQPYBZYQKNA-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Deying Kong et al.
Electrophoresis, 39(2), 363-369 (2017-09-12)
Pillar[n]arenes have achieved much interest in material chemistry and supramolecular chemistry due to unusual pillar shape structure and high selectivity toward guest. However, pillar[n]arenes have not yet been applied in capillary electrochromatography. This work at first time reports that carboxylatopillar[5]arene