詳細
Made of 3/8 in.acrylic for shielded disposal of β-emitter contaminated pipet tips. A hinged gate covers the small port. Eject the contaminated tip from the pipetter then close the gate to ensure complete shielding.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)