Merck
D103
(±)-2,3-Dichloro-α-methylbenzylamine hydrochloride
solid
別名:
DCMB, LY-78335
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H9Cl2N · HCl
CAS番号:
分子量:
226.53
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solid
color
white
solubility
H2O: soluble (Solutions may be stored for 1-2 days at 4 °C.), ethanol: soluble (Solutions may be stored for 1-2 days at 4 °C.)
SMILES string
Cl[H].CC(N)c1cccc(Cl)c1Cl
Gene Information
human ... PNMT(5409)
Biochem/physiol Actions
PNMT inhibitor.
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)