Merck
D0914
Dideoxycytidine-3H
buffered aqueous solution
別名:
2′,3′-Dideoxycytidine-2′,3′-3H, ddC
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12142207
PubChem Substance ID:
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
buffered aqueous solution
extent of labeling
40-60 Ci/mmol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C1C([H])C(OC1CO)N2C=CC(N)=NC2=O
Biochem/physiol Actions
Tritiated (3H) dideoxycytidine is supplied ready-for-use in a double antibody radioimmunoassay. Contains less than 1 μCi of 3H-ddC in 10.5 ml.
Physical form
Solution in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.4, containing 200 μg/ml rabbit IgG, protein stabilizers and 15 mM sodium azide.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)