由来生物
synthetic
アッセイ
95-97%
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H15N4O13P3.3Na/c15-5-1-7(14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)16)25-6(5)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;;;/h3-7,15H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H,11,12,16)(H2,17,18,19);;;/q;3*+1/p-3/t5-,6+,7+;;;/m0.../s1
InChI Key
FHYSVBOUQFJKCI-PWDLANNDSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D0758-25MG:
D0758-5MG:
D0758-BULK:
D0758-VAR:
試験成績書(COA)