Merck
D0656
2,4-Diamino-6,7-diisopropylpteridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H18N6
CAS番号:
分子量:
246.31
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1nc2nc(N)nc(N)c2nc1C(C)C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)