Merck
D0539
Sigma-Aldrich
4-(α-[2,4-Dimethoxyphenyl]-Fmoc-aminomethyl)phenoxy resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
標識化の程度
0.4-0.5 mmol per g resin
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
アプリケーション
For solid-phase synthesis of peptide amides using FMOC protection.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
Rink, H.
Tetrahedron Letters, 28, 3787-3787 (1987)