Merck
D0413
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-diazaphospholidine
~97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15N2P
CAS番号:
分子量:
194.21
Beilstein:
1073962
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
~97%
屈折率
n20/D 1.565 (lit.)
bp
95 °C/0.7 mmHg (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CCN(C)P1c2ccccc2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reagent for the stereospecific synthesis of olefins from 1,2-diols.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D0413-BULK:
D0413-25ML:
D0413-5ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Corey, E.J. and Hopkins, P.B.
Tetrahedron Letters, 23, 1979-1979 (1982)