Merck
D0380
Nε-DNP-L-リシン 塩酸塩
別名:
Nε-(2,4-ジニトロフェニル)-L-リシン 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H16N4O6 · HCl
CAS番号:
分子量:
348.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-366-0
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CCCCNC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O.[H]Cl
InChI
1S/C12H16N4O6.ClH/c13-9(12(17)18)3-1-2-6-14-10-5-4-8(15(19)20)7-11(10)16(21)22;/h4-5,7,9,14H,1-3,6,13H2,(H,17,18);1H
InChI key
VDVXDUOPLKVMMM-UHFFFAOYSA-N
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D0380-25MG: + D0380-BULK: + D0380-500MG: + D0380-VAR: + D0380-100MG: + D0380-5G: + D0380-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)