Merck
D0296
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dinitrophenyl)-Pro-Leu-Gly-Cys(Me)-His-Ala-D-Arg amide
≥95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H57N15O11S
CAS番号:
分子量:
932.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CSCC(NC(=O)CNC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C1CCCN1c2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)C(=O)NC(Cc3cnc[nH]3)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(N)=O
基質
An "optimized" fluorogenic substrate for collagenase.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
J Berman et al.
The Journal of biological chemistry, 267(3), 1434-1437 (1992-01-25)
A strategy is described for the rapid optimization of kcat/Km for protease substrates. Selected positions of a given peptide substrate sequence are varied through synthesis with mixtures of amino acids. Incubation of the resulting peptide mixture with the enzyme of