コンテンツへスキップ
D003
R(−)-アポコデイン 塩酸塩
solid
別名:
R(−)-10-メトキシ-11-ヒドロキシアポルフィン 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H19NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
317.81
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solid
optical activity
[α]22/D −43° in methanol(lit.)
color
off-white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@]12Cc3ccc(OC)c(O)c3-c4cccc(CCN1C)c24
Gene Information
Biochem/physiol Actions
ド-パミンレセプタ-アゴニストであり、アポモルフィンの代謝産物です。
Disclaimer
光に不安定です。
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)