Merck
CLS8673
Corning® Storage Box for 1-2 mL 2D Barcoded Cryogenic Vials
holds 81 vials, 9 x 9 array, white polycarbonate
別名:
Corning vial accessory
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41123304
Material:
white polycarbonate
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
white polycarbonate
size
132 mm × 132 mm
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)