Merck
CLS7432
Corning® pipette tips
wide tips, size 100 mL, polystyrene, individually wrapped, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
individually wrapped
サイズ
100 mL
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)