Merck
CLS6798620D
Corning® combo hotplate and stirrer with digital display
AC/DC input 230 V AC (CEE7-7 plug), plate L × W 10 in. × 10 in.
別名:
Digital hotplate stirrer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.72
認証
suitable for EPA 200.7
無菌性
non-sterile
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 6798-620D
利用可能性
not available in USA, Canada and EU
パラメーター
5-550 °C temp. range
60-1150 rpm speed
プレートL × W
10 in. × 10 in.
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • LEDへのデジタル温度表示は5°C刻みで調節でき、設定温度に達するまで点滅
  • マイクロプロセッサーが決まった温度と撹拌速度の繰り返し設定を維持
  • 天板の温度が60°Cを超えると、温度制御がオフであっても明るいLED HOT TOPアイコンが点灯。
  • 別売りの温度センサーにより、ユニット過熱時に電源を切断
  • 極めて丈夫で耐熱性を持つPyroceramガラスセラミック製天板
  • 小さな設置面積と低い全高
  • UL規格およびcUL規格に適合
For use in Asia, Africa, and Australia.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.