包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Corning 6406-250FO
キャパシティ
250 mL
容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These economy Squibb separatory funnel replacements do not have a Polytetrafluorethylene (PTFE) valve assembly or polyethylene stopper.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)