Merck
CLS45026L
Corning® ProCulture® グラススピナーフラスコ コンプリート、バッフル、広口、角度固定サイドアーム
6 L glass spinner flask, w/ 120 mm flat center cap, 2 45 mm vertical sidearms, reusable, non-sterile, 1/cs
別名:
スケールアップ 細胞培養フラスコ, 細胞培養スピナーフラスコ, 細胞培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
polypropylene cap
screw top cap
wide-mouth
無菌性
non-sterile
特徴
cap
closure type Screw cap
reusable
flask style: Spinner
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 4502-6L
キャパシティ
6 L
ネック直径
120 mm
サイドアーム直径
45 mm
有効容積
6 L
6000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 容量6 L
  • 平型キャップ付きセンターネック径は120 mm、サイドアームネック径は45 mm
  • 側面のバッフルによって、通気とフラスコ内容物の撹拌を強化
  • 特許を取得した「伸縮性」撹拌羽根設計により最適な撹拌を保証
  • サイドアームの設計により、25および50 mLのピペットでの簡単な操作が可能
  • 容器にはホウケイ酸ガラス、その他の部分にはFDAが認可した丈夫な材料を使用
  • 高さと幅の比を固定化することによって、あらゆる容器サイズにわたってスケールアップさせる予測可能性を向上
Corning®社は、古い培養容器に最大限の生産性と使いやすさを付け加えました。以下で改良点と専用機能を紹介します。
  • Pyrex®ガラスのフラスコおよびFDA認可材料を使用したその他の部品
  • バッフルが層流を解消して循環を改善
  • 独自設計のパドルが培養表面を余すところなく撹拌し、通気状態を改善
  • 広い中央ネック部で気密シールを目視により確認
  • 角度がついた2つのサイドアームにより、培養を妨げることなく容易に操作
  • 懸濁培養のほか、マイクロキャリアビーズ上の足場依存性培養でも細胞が極めてよく増殖
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)