物質
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
polypropylene cap
screw top cap
three-neck
無菌性
non-sterile
特徴
cap
closure type Screw cap
reusable
flask style: Spinner
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 4500-500
キャパシティ
500 mL
ネック直径
100 mm
サイドアーム直径
45 mm
有効容積
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 容量:500 mL
- 中央首部の直径は100 mm、サイドアーム首部の直径は45 mmです。
- サイドバッフルが、フラスコの内容物への空気混入と撹拌を促進します。
- 特許取得済みの「伸張」撹拌羽根設計により理想的な撹拌が保証されます。
- サイドアーム設計により、25および50 mLピペットのアクセスが容易になります。
- 容器はホウケイ酸ガラス製であり、その他の部品は頑丈なFDA認可材料でできています。
- 幅に対する高さの比が一定であるため、どの容器サイズでもスケールアップした時の予測性が向上します。
Corningでは、旧式の培養容器を改良し、生産性と使いやすさを向上させました。以下に改良点と特長を紹介します。
- Pyrex®ガラスのフラスコと他の部品にはFDA認可の材料を使用
- バッフルにより層流を乱し、循環を改善
- 独自のパドル設計によってデッドスポットをなくし、表面を波立たせて通気性を改善
- 中央の口径が広く、目に見える気密の高い密封を実現
- 角度のある2つのサイドアームにより、培養を妨げることなく培養液に簡単にアクセス可能
- 懸濁細胞の増殖、マイクロキャリアビーズでの足場依存性細胞の増殖に最適
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
3D細胞培養の概要2D細胞培養と3D細胞培養の比較、3D細胞培養の利点、3D細胞培養技術について紹介します。